Läs mer
Sodium Selenite, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10695882 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10695882 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Produktkod. 10695882 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/6280/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 350°C
CAS 10102-18-8
Färg Beige
pH 9
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 25 g
Molekylformel Na2O3Se
MDL-nummer 3489
Synonym sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
InChI-nyckel BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium;selenite
Molekylvikt (g/mol) 172.948
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
Formel vikt 172.94g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium selenite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.