Läs mer
Natriumselenitpentahydrat, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7071688 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 15670510
Brand: Honeywell-Fluka 0016325G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa,≥ 99,0 % (RT)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26970-82-1
Molekylformel H10Na2O8Se
Molekylvikt (g/mol) 263.023
MDL-nummer MFCD00149173
InChI-nyckel TUANAMBRHOLYTH-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenite pentahydrate, disodium selenite pentahydrate, unii-0wv4l961zv, ccris 1378, na2seo3.5h2o, selenious acid, disodium salt, pentahydrate, disodium pentahydrate selenite, sodium selenite hydrate 2:1:5, sodium selenite hydrate, disodium selenite hydrate
PubChem CID 134930
IUPAC-namn dinatrium;selenit;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Selenite Pentahydrate
Kvantitet 25 g
Linjär formel Na2SeO3 · 5H2O
UN-nummer 2630
Formel vikt 263.01g/mol
Procent renhet ≥99% (RT)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium selenite pentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H300 + H330-Dödligt vid förtäring eller inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.