Läs mer
Sodium Selenite Pentahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Selenite Pentahydrate |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/2Na.H2O3Se.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;(H2,1,2,3);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2 |
| Formel vikt | 263.9336 |