Läs mer
Sodium, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15896730
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896730 250 g 250g
15801761 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15896730 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8222840250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Rods (protective liquid: paraffin oil for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-23-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium
Smältpunkt 97.8°C
Kokpunkt 889°C/1013 hPa
Densitet 0.97 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 250 g
Form Rod
MDL-nummer MFCD00085307
Synonym Sodium, Sodium
Molekylvikt (g/mol) 22.99
Kvalitet Ungraded