Läs mer
Natriumsilikatlösning, reagenskvalitet, Honeywell™
Produktkod. 15664090 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
1 L
3 L
Förpackning:
Poly bottle
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
25ml
3 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15664090 1 L Polyflaska 1 L
15618370 25 mL Poly bottle 25ml
15674090 3 L Poly bottle 3 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15664090 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 3384431L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1344-09-8
Molekylformel H10Na2O8Si
Molekylvikt (g/mol) 212.14
MDL-nummer MFCD00003492
InChI-nyckel ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(oxo)silan
LEDER O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium silicate solution
Kvantitet 1 L
Linjär formel Na2O(SiO2)x · xH2O
UN-nummer UN3266
Förpackning Polyflaska
Densitet 1.39g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.