Läs mer
Natriumsilikat, teknisk, lösning, d=1,5, Fisher Chemical™
Produktkod. 10060470 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10060470 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10292052 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10060470 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/6340/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumsilikat, teknisk, lösning, d=1,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-09-8
Molekylformel H10Na2O8Si
Molekylvikt (g/mol) 212.14
MDL-nummer MFCD00003492
InChI-nyckel ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(oxo)silan
LEDER O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 100.6°C
Smältpunkt -3°C
Färg Färglös
pH 11.2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2.5 L
Förpackning HDPE plastflaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium silicate, solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.