Läs mer
Natriumlösning för ICP , 10 g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12987203 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12987203 500 mL 500ml
12967203 100 mL 100ml
12977203 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12987203 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 335 500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller HNO3
Koncentration 10 g/L
Kvantitet 500 mL