Läs mer
Natriumlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12932195 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12932195 100 mL Flaska 100ml
12942195 250 mL Flaska 250ml
12952195 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12932195 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 042 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00 SEK
    518.62 SEK / 100ml
    Save 148.38 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-23-5
Molekylformel Na
Molekylvikt (g/mol) 22.99
MDL-nummer MFCD00085307
InChI-nyckel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L
Typ Standardlösning med en komponent
IUPAC-namn natrium(1+)jon
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 100 mL