Läs mer
Natriumstandard för ICP , 10 000μ g/ml i 5 % HCl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10709234 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10709234 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10709234 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLNA13X
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Na10 000μ g/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-23-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel Na
MDL-nummer MFCD00085307
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER [Na]
IUPAC-namn natrium
Lösningsmedel eller matris 5% HCl
Molekylvikt (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:26708
Kvalitet Försäkran
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10,000
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning