Läs mer
Natriumstandard i basolja 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11480299 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480299 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11480299 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ORGNA84Z
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Na5000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-23-5, 8042-47-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel Na
MDL-nummer MFCD00085307
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER [Na]
IUPAC-namn natrium
Lösningsmedel eller matris Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvikt (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:26708
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning