Läs mer
Natriumstandard för atomabsorption (AAS) 1000μ g/ml (1000 ppm) i 0,5 M salpetersyra ( HNO3 ), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Atomic Absorption Reference Standard, Atomic Absorption Reference Material
- ISO/IEC 17025 för testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS (INAB Ref: 264T)
- ISO/IEC 17025 för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 för temperaturkalibrering inom området− 196 till+ 1200 °C (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 för densitetsmätning (INAB Ref: 264T) med Oscillerande U-rör och Bingham Pycnometric
- ISO/IEC 17025 för vissa komplexometriska titreringar (INAB Ref: 264T)
- GHS/OSHA-kompatibel, REACH etc.
- Denna produkt tillverkas i ett mycket kontrollerat renrum (ISO 7) miljö, med ultrarent vatten (speciellt behandlat för produktion av masspektroskopistandarder), högkvalitativa syror och förrengjorda flaskor.
- Titrimetrin och spektroskopin kontrolleras och kalibreras med separata certifierade referensmaterial (’CRM), så produkten kommer med två spårbarhetsskikt inklusive NIST Standarder där tillgängliga.
- Alla mätosäkerheter för denna produkt beräknas enligt Eurachem/CITAC-riktlinjer och rapporteras som utökade osäkerheter vid 95 % konfidensnivå.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Matrix: 0.5 M Nitric Acid (HNO3) |
| Förpackning | HDPE Trippelurlakad |
| Analyt- eller komponentnamn | Sodium |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1000 μg/mL (1000 ppm) |
| Element | Na |
| Kvantitet | 500 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- SODIUM AAS STANDARD SOLUTION
- Fara
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid, sodiumnitrate