Läs mer
Sodium Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Produktkod. 10785521 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10785521 100 mL HDPE plastic bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10785521 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/8315/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Colorless
pH 1
Kvantitet 100 mL
Förpackning HDPE plastic bottle
Form Liquid
MDL-nummer 85307
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium solution 10 000 ppm in 1M HNO16
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Sodiumnitrate