Läs mer
Sodium Standard: Na @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Produktkod. 17950916
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17950916 100 ml
1 options
Produktkod. 17950916 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLNAN100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sodium Standard: Na @ 10 μg/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium
CAS 7440-23-5
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Sodium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Na
Koncentration 10 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI formel InChI=1S/Na
LEDER [Na]
IUPAC-namn sodium
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 22.99
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 22.9898 g/mol