Läs mer
Sodium Standard: Na+ @ 100 μg/mL in H2O, VHG™
Produktkod. 17907374
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
17907374 500 ml
1 options
Produktkod. 17907374 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGINAW100500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sodium Standard: Na+ @ 100 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium
CAS 7440-23-5
Metoder Ion Chromatography
Analyt- eller komponentnamn Sodium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI formel InChI=1S/Na
LEDER [Na]
IUPAC-namn sodium
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 22.99
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 22.9898 g/mol