Läs mer
Natriumstandard: Na @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Product Code. 17958519
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
17958519 100 ml
17939299 250 ml
17918539 500 ml
17918159 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 17958519 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGPNAN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Natriumstandard: Na @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium
CAS 7440-23-5
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Sodium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Na
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI formel InChI=1S/Na
LEDER [Na]
IUPAC-namn natrium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 22.99
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 22,9898 g/mol