Läs mer
Natriumstandard: Na+ @ 1000 μg/ml i H2O, VHG™
Produktkod. 17968234
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17968234 100 ml
17957844 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17968234 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGINAW1K100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Natriumstandard: Na+ @ 1000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium
CAS 7440-23-5
Metoder Jonkromatografi
Analyt- eller komponentnamn Sodium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI formel InChI=1S/Na
LEDER [Na]
IUPAC-namn natrium
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 22.99
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 22,9898 g/mol