Läs mer
Sodium Standard: Na @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17937129
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
Produktkod. Kvantitet
17937129 500 ml
17967619 250 ml
17977219 100 ml
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17937129
Brand: VHG Labs VHGTNAN500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sodium Standard: Na @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium
CAS 7440-23-5
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Sodium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Na
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI formel InChI=1S/Na
LEDER [Na]
IUPAC-namn sodium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 22.99
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 22.9898 g/mol