Läs mer
Sodium Standard: Na @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Produktkod. 17973766
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973766 200 g
17903136 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17973766 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGONA5000200G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sodium Standard: Na @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium
CAS 7440-23-5
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Sodium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI formel InChI=1S/Na
LEDER [Na]
IUPAC-namn sodium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt Mineral Oil
Molekylvikt (g/mol) 22.99
Kvantitet 200 g
Formel vikt 22.9898 g/mol