missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sherwood Scientific™ Natrium standardlösning
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NISTM NaCl Ref SRM 919a |
| Koncentration | 1000 ppm |
| Förpackning | 6 Pk. |
| Kvantitet | 100 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering