Läs mer
Natriumstearat
Produktkod. 11394597
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394597 1 kg 1kg
11480231 250 g 250g
11384597 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039648.A1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 822-16-2 | C18H35NaO2 | 306,466 g/mol
Används i lim och tätningsmedel, tvätt- och diskprodukter, plast- och gummiprodukter. Används som ytaktiva medel. Det är gelningsmedlet för deodrantstickor. Används som vattentätande tillsatser och salvor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 822-16-2
Molekylformel C18H35NaO2
Molekylvikt (g/mol) 306.466
MDL-nummer MFCD00036404
InChI-nyckel RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium stearate, sodium octadecanoate, octadecanoic acid, sodium salt, stearates, stearic acid, sodium salt, prodhygine, flexichem b, stearic acid sodium salt, bonderlube 235, unii-qu7e2xa9tg
PubChem CID 2724691
IUPAC-namn natrium;oktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium stearate
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14,8678
Löslighetsinformation Löses långsamt i kallt vatten.
Formel vikt 306.46
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.