Läs mer
Natriumstearat, TRC
Produktkod. 30414087
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414087 10 g
30412358 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30414087 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS96005510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Stearate
CAS 822-16-2
Molekylformel C18H35NaO2
Kvantitet 10 g
Synonym Sodium Stearate
InChI formel InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; oktadekanoat
Molekylvikt (g/mol) 306.46
Formel vikt 306.2535