missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium Stearyl Fumarate, Mikromol™
Beskrivning
Sodium Stearyl Fumarate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium stearyl fumarate |
| CAS | 4070-80-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sodium stearyl fumarate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H39 O4 . Na |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Sodium stearyl fumarate, Sodium octadecyl (E)-butenedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H40O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24;/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-18+; |
| LEDER | [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;(E)-4-octadecoxy-4-oxobut-2-enoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?