Läs mer
Sodium Stearyl Fumarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium stearyl fumarate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H40O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24;/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-18+; |
| Formel vikt | 390.2746 |
| Procent renhet | >95% |