Läs mer
Sodium stibogluconate, MedChemExpress
Beskrivning
Sodium stibogluconate (Stibogluconate trisodium nonahydrate) is a potent inhibitor of protein tyrosine phosphatase. Sodium stibogluconate inhibits 99% of SHP-1, SHP-2 and PTP1B activity at 10, 100, 100 μg/mL, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium stibogluconate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 16037-91-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H38Na3O26Sb2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Stibogluconate trisodium nonahydrate |
| Löslighetsinformation | H2O : 3 mg/mL (3.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.10 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |