Läs mer
Sodium Succinate Disodium Salt Hexahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Product Code. 11418852 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Unit Size:
100g
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
11418852 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Product Code. 11418852 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S/6490/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Smältpunkt 120°C
CAS 6106-21-4
Färg White
pH 6 to 8.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel C4H16Na2O10
MDL-nummer 149117
Synonym disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
InChI-nyckel ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
LEDER C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium;butanedioate;hexahydrate
Molekylvikt (g/mol) 270.142
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
Formel vikt 270.13g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Succinic acid, disodium salt hexahydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.