Läs mer
Sodium Succinate Disodium Salt Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10244590 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10244590 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10244590 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/6480/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 120°C
CAS 6106-21-4
Färg White
pH 6 to 8.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C4H16Na2O10
MDL-nummer 149117
Synonym disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
InChI-nyckel ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
LEDER C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium;butanedioate;hexahydrate
Molekylvikt (g/mol) 270.142
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
Formel vikt 270.13g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Succinic acid, disodium salt hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.