Läs mer
Natriumsuccinat hexahydrat, 99 %
Produktkod. 11374977
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374977 250 g 250g
11384977 1 kg 1kg
11394977 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041983.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270,142 g/mol
Natriumsuccinathexahydrat används som ett trikarboxylsyracykeltillskott (Krebs cykel) i cellodlingsapplikationer. Det används också som smakämne för mat och dryck. Det fungerar som en mellanprodukt för färgämnen, parfymer, lacker, fotografiska kemikalier, alkydhartser, mjukgörare, metallbehandlingskemikalier, fordonsvattenkylningssystem och beläggningar. Vidare används det för att studera röntgenkristallografi, proteinstrukturanalys, proteomik och optimeringsreagenser. Den används för att bestämma det kalorimetriska och diffraktometriska beviset för sekventiell kristallisering av buffertkomponenter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6106-21-4
Molekylformel C4H16Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 270.142
MDL-nummer MFCD00149117
InChI-nyckel ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
IUPAC-namn dinatrium;butandioat;hexahydrat
LEDER C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Succinate Hexahydrate
Smältpunkt 120 °C till 6H2O
Linjär formel NaO2CCH2CH2CO2Na·6H2O
Kvantitet 250 g
Beilstein 3921044
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,8679
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 270,14 (162,05 Vattenfria källor)
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium succinate hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium succinate hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.