Läs mer
Sodium Sulfanilate Dihydrate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15831691
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15831691 250 g 250g
1 options
Produktkod. 15831691 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8221450250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulfanilate Dihydrate
CAS 6106-22-5
Kvantitet 250 g
Molekylformel 4-(NH2)C6H4SO3Na · 2H2O
MDL-nummer MFCD00151042
Synonym Sodium sulfanilate dihydrate, Sulfanilic acid sodium salt, Sodium sulfanilate dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 231.2