Läs mer
Natriumsulfanilathydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10396731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
250 g; Glasflaska
Produktkod.
10396731 250 g; Glasflaska
1 options
Produktkod. 10396731 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 346882500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123333-70-0 | C6H6NNaO3S | 195.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium sulfanilate hydrate
Namnnotering 97%
CAS 123333-70-0
Smältpunkt 288°C
Färg Brun eller Rosa till Vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (on dry substance)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H6NNaO3S
MDL-nummer MFCD00151043
Kvantitet 250 g
Synonym sodium sulfanilate hydrate, sodium 4-aminobenzenesulfonate hydrate, sulfanilic acid sodium salt hydrate, 4-aminobenzenesulfonic acid, sodium salt hydrate, sodium 4-aminobenzenesulfonate hydrate 1:1:x, acmc-209aoo, c6h6nso3.na.h2o, sodium4-aminobenzenesulfonatehydrate, p-anilinesulfonic acid sodium
Löslighetsinformation Solubility in water: >20g/L
InChI-nyckel KSVSZLXDULFGDQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].NC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn natrium;4-aminobensensulfonat;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 195.17
PubChem CID 23672401
Formel vikt 195.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.