Läs mer
Natriumsulfat, 99+%, ACS-reagens, vattenfritt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4229034 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
Produktkod. 10647961
Brand: Thermo Scientific Acros 424410010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-namn dinatriumsulfat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt >1700.0°C
Kemiskt namn eller material Sodium sulfate
Smältpunkt 884.0°C
Färg Vitt
pH 5.2 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Granulärt kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Löslighetsinformation Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Formel vikt 142.04
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Förlust vid tändning 0.5% max.
Förpackning Plastflaska
Nedbrytningsinformation Decomposition Information: >890°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.