Läs mer
Natriumsulfat, 99+%, ACS-reagens, granulärt, vattenfritt
Produktkod. 13468528 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13468528 10 kg Plast trumma 10kg
10041501 1 kg Plastflaska 1kg
10504064 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 13468528 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 354250100
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt >1700,0 °C
Kemiskt namn eller material Sodium sulfate
Smältpunkt 884,0 °C
Namnnotering Vattenfri
Färg Färglös till orange
pH 5,2 till 7,0 (5 % sol vid 25 °C)
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 kg
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 185 g/L. Andra lösligheter: lösliga i glycerol och vätejodid, olösliga i alkohol
IUPAC-namn dinatrium;sulfat
Formel vikt 142.04
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Identifiering Natrium: klarar testet (USP) Sulfat: klarar testet (USP)
Förlust vid tändning 0,5 % max.
Förpackning Plast trumma
Nedbrytningsinformation Dekompositionsinformation: >890 °C
Densitet 2.68g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.