Läs mer
Natriumsulfat, ACS, 99,0 % min
Description
Vid torkning av organiska vätskor, vid Kjeldahl kvävebestämning, vid tillverkning av glas. Natriumsulfat används främst för att torka icke-vattenhaltiga lösningsmedel genom att avlägsna spår av vatten. Det används som fineringsmedel för smält glas, nivelleringsmedel i textilbearbetning och fyllmedel i tvättmedel. Det används också i Kraft processer för pappersmassa, avfrostning av fönster, tillverkning av stärkelse, glas och tvål.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium sulfate |
| Smältpunkt | 884 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.484 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 2.680 |
| Merck Index | 14,8680 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten; Olöslig i alkohol Löslig i vatten, glycerol och vätejodid; Olöslig i etanol och många organiska lösningsmedel. |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.