Läs mer
Natriumsulfat, ACS-reagens, vattenfritt granulärt, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
12kg
1kg
2.5kg
500g
5kg
Paket med 4
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Sulfate |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 5 kg |
| Linjär formel | Na2SO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | dinatrium;sulfat |
| Formel vikt | 142.04g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS-reagens |
| Densitet | 2.68g/mL at 25°C |