Läs mer
Natriumsulfat, ACS-reagens, vattenfritt pulver, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15642390 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Förpackningsstorlek:
12kg
1kg
2.5kg
25g
500g
5kg
Produktkod. 15642390
Brand: Honeywell-Fluka 2385972.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens, vattenfritt, pulver,≥ 99,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-namn dinatrium;sulfat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulfate
Fysisk form Anhydrous Powder
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel Na2SO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 142.04g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Densitet 2.68g/mL at 25°C