Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Sulfate |
| Fysisk form | Vattenfritt pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Densitet | 2,68 g/ml vid 25 °C |
| Linjär formel | Na2SO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 142,04 g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS-reagens |