Läs mer
Melford Natriumsulfat, vattenfritt
Produktkod. 30018808
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018808 1 kg
30018809 500 g
30018810 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018808 Leverantör Melford Leverantörsnummer S251501000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fin vit granulär form.
Fin vit granulär form. Förvaras vid rumstemperatur.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulfate, Anhydrous
CAS 7757-82-6
Kvantitet 1 kg
Molekylformel Na2SO4
Kvalitet ACS