Läs mer
Melford Natriumsulfat, vattenfritt
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Beskrivning
Fin vit granulär form.
Fin vit granulär form. Förvaras vid rumstemperatur.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Sulfate, Anhydrous |
| CAS | 7757-82-6 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | Na2SO4 |
| Kvalitet | ACS |