Läs mer
Natriumsulfat, vattenfritt (99,99 % metallbas)
Produktkod. 11314999
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314999 25 g 25g
11304999 5 g 5g
11394989 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087611.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7757-82-6 ∣ Na2O4S ∣ 142,04 g/mol
Natriumsulfat anhydrost används främst för att torka icke-vattenhaltiga lösningsmedel genom att ta bort spår av vatten. Det används som fineringsmedel för smält glas, utjämningsmedel vid textilbearbetning och fyllmedel i tvättmedel. Det används också i Kraft processer för pappersmassa, avfrostning av fönster, tillverkning av stärkelse, glas och tvål.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-namn dinatrium;sulfat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium sulfate
Smältpunkt 884 °C
Namnnotering Vattenfri
Färg Vitt
Fysisk form Chunks och/eller Powder
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.484
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 2.680 g/mL
Linjär formel Na2SO4
Merck Index 14,8680
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, glycerol och vätejodid. Olöslig i etanol och många organiska lösningsmedel.
Formel vikt 142.04
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.