Läs mer
Natriumsulfat, vattenfritt, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11394989
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394989 100 g 100g
11304999 5 g 5g
11314999 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087611.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Vattenfritt natriumsulfat används främst för att torka icke-vattenhaltiga lösningsmedel genom att ta bort spår av vatten. Det används som finbehandlingsmedel för smält glas, utjämningsmedel vid textilbearbetning och fyllmedel i tvättmedel. Den används även i Kraft process för pappersmassaframställning, avfrostning av fönster, tillverkning av stärkelse, glas och tvål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-namn dinatrium;sulfat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium sulfate
Smältpunkt 884°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Chunks and/or Powder
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Na2SO4
Merck Index 14,8680
Löslighetsinformation Soluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Formel vikt 142.04
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.484
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.680 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.