Läs mer
Natriumsulfat vattenfritt, 99+%, extra rent, Fisher Chemical™
Produktkod. 10316390 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
3 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10316390 5 kg 5kg
10606082 500 g 500g
10142780 3 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10316390 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/6600/65
 Begränsad artikel
I lager
Natriumsulfat vattenfritt, 99+%, extra rent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 884 °C
Färg Vitt
pH 5 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 kg
IUPAC-namn dinatriumsulfat
Formel vikt 142,04 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast