Description
Natriumsulfat vattenfritt, 99+%, extra rent
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | 884 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5 till 8 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | dinatrium;sulfat |
| Formel vikt | 142,04 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
Safety and Handling
Product Identifier
- Natriumsulfat