Läs mer
Natriumsulfat vattenfritt, 99+%, extra rent, Fisher Chemical
Produktkod. 10224640 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10224640 1 kg Pulverburk av plast 1kg
1 options
Produktkod. 10224640 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/6600/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    498.02 SEK
    378.35 SEK / 1kg
    Save 119.67 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Specifikationer
Smältpunkt 884 °C
CAS 7757-82-6
Färg Vitt
pH 5 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Molekylformel Na2O4S
MDL-nummer MFCD00003504
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatriumsulfat
Molekylvikt (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formel vikt 142,04 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast