Läs mer
Natriumsulfat, vattenfritt vattenfritt, 99 %
Produktkod. 11408727
Change view
Kvantitet:
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408727 5000 g 5000g
11498717 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19890.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00 SEK
    1069.65 SEK / 5000g
    Save 210.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
CAS: 7757-82-6 ∣ Na2O4S ∣ 142,04 g/mol
Natriumsulfat anhydrost används främst för att torka icke-vattenhaltiga lösningsmedel genom att ta bort spår av vatten. Det används som fineringsmedel för smält glas, utjämningsmedel vid textilbearbetning och fyllmedel i tvättmedel. Det används också i Kraft processer för pappersmassa, avfrostning av fönster, tillverkning av stärkelse, glas och tvål.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Natriumsulfat anhydrost används främst för att torka icke-vattenhaltiga lösningsmedel genom att ta bort spår av vatten. Det används som fineringsmedel för smält glas, utjämningsmedel vid textilbearbetning och fyllmedel i tvättmedel. Det används också i Kraft processer för pappersmassa, avfrostning av fönster, tillverkning av stärkelse, glas och tvål.
Löslighet
Löslig i vatten, glycerol och vätejodid. Olöslig i etanol och många organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Vattenfritt natriumsulfat är hygroskopiskt till sin natur och absorberar fukt genom att omvandlas till den hydrerade formen. Den hydraterade formen omvandlas vid uppvärmning tillbaka till vattenfri form.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium sulfate
Smältpunkt 884 °C
Namnnotering anhydra
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 5000 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.484
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.68
Linjär formel Na2SO4
Merck Index 14,8680
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, glycerol och vätejodid. Olöslig i etanol och många organiska lösningsmedel.
IUPAC-namn dinatriumsulfat
Formel vikt 142.04
Procent renhet 99%
Kvalitet Ograderat
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.