Läs mer
Natriumsulfat, vattenfritt vattenfritt, 99 %
Beskrivning
Natriumsulfat anhydrost används främst för att torka icke-vattenhaltiga lösningsmedel genom att ta bort spår av vatten. Det används som fineringsmedel för smält glas, utjämningsmedel vid textilbearbetning och fyllmedel i tvättmedel. Det används också i Kraft processer för pappersmassa, avfrostning av fönster, tillverkning av stärkelse, glas och tvål.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Natriumsulfat anhydrost används främst för att torka icke-vattenhaltiga lösningsmedel genom att ta bort spår av vatten. Det används som fineringsmedel för smält glas, utjämningsmedel vid textilbearbetning och fyllmedel i tvättmedel. Det används också i Kraft processer för pappersmassa, avfrostning av fönster, tillverkning av stärkelse, glas och tvål.
Löslighet
Löslig i vatten, glycerol och vätejodid. Olöslig i etanol och många organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Vattenfritt natriumsulfat är hygroskopiskt till sin natur och absorberar fukt genom att omvandlas till den hydrerade formen. Den hydraterade formen omvandlas vid uppvärmning tillbaka till vattenfri form.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium sulfate |
| Smältpunkt | 884 °C |
| Namnnotering | anhydra |
| Fysisk form | Kristallint pulver och/eller kristaller |
| Kvantitet | 1000 g |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.484 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 2.68 |
| Linjär formel | Na2SO4 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.