Läs mer
Natriumsulfat, vattenfritt, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11413970
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413970 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11413970 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19890.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142,04 g/mol
Vattenfritt natriumsulfat används främst för att torka icke-vattenhaltiga lösningsmedel genom att ta bort spår av vatten. Det används som finbehandlingsmedel för smält glas, utjämningsmedel vid textilbearbetning och fyllmedel i tvättmedel. Den används även i Kraft process för pappersmassaframställning, avfrostning av fönster, tillverkning av stärkelse, glas och tvål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Vattenfritt natriumsulfat används främst för att torka icke-vattenhaltiga lösningsmedel genom att avlägsna spår av vatten. Det används som finbehandlingsmedel för smält glas, utjämningsmedel vid textilbearbetning och fyllmedel i tvättmedel. Den används även i Kraft process för pappersmassaframställning, avfrostning av fönster, tillverkning av stärkelse, glas och tvål.
Löslighet
Löslig i vatten, glycerol och jodidväte. Olösligt i etanol och många organiska lösningsmedel.
Anteckningar Vattenfritt
natriumsulfat är hygroskopiskt till sin natur och absorberar fukt och omvandlas till den hydratiserade formen. Den hydratiserade formen vid upphettning omvandlas tillbaka till vattenfri form.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium sulfate
Smältpunkt 884 °C
Namnnotering anhydra
CAS 7757-82-6
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.484
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.68
Molekylformel Na2O4S
Linjär formel Na2SO4
MDL-nummer MFCD00003504
Merck Index 14,8680
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning, glycerol och vätejodid. Olöslig i etanol och många organiska lösningsmedel.
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatriumsulfat
Molekylvikt (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formel vikt 142.04
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.