Läs mer
Vattenfri natriumsulfat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10180182 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10180182 5 kg 5kg
10520872 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10180182 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S/6650/65
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Smältpunkt 884 °C
Färg Vitt
pH 5 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 kg
IUPAC-namn dinatrium;sulfat
Formel vikt 142,04 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast