Läs mer
Vattenfri natriumsulfat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Na2O4S, CAS-nummer-7757-82-6, dinatriumsulfat, dinatriumsulfat, saltkaka, natriumsulfat, natriumsulfat 2:1, natriumsulfat vattenfritt, natriumsulfat, vattenfritt, natriumsulfat, svavelsyradinatriumsalt:5, 2kg, 19 CHE, Vitt 142,04 g/mol, PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 884 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5 till 8 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 5 kg |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| IUPAC-namn | dinatriumsulfat |
| Formel vikt | 142,04 g/mol |