Läs mer
Vattenfri natriumsulfat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10204690 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
3 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10204690 500 g 500g
10635892 3 kg 3kg
10204070 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10204690 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/6640/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.00 SEK
    421.75 SEK / 500g
    Save 112.25 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Na2O4S, CAS-nummer-7757-82-6, dinatriumsulfat, dinatriumsulfat, saltkaka, natriumsulfat, natriumsulfat 2:1, natriumsulfat vattenfritt, natriumsulfat, vattenfritt, natriumsulfat, svavelsyradinatriumsalt:5, 2kg, 19 CHE, Vitt 142,04 g/mol, PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 884 °C
Färg Vitt
pH 5 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Förpackning Pulverburk av plast
IUPAC-namn dinatrium;sulfat
Formel vikt 142,04 g/mol