Läs mer
Natriumsulfat vattenfritt, min.99 %, 12-60 Mesh, granulärt, ultraresi-analyserat, ACS-reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15528124 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
45.5 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Fodrad fibertrumma
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Varje
Produktkod. 15528124
Brand: Avantor J.T.Baker 337501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulfate
Namnnotering Anhydrous
pH 5.2 to 9.2
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Anteckningar om renhetsgrad Meets ACS reagent chemical requirements
IUPAC-namn dinatrium;sulfat
Formel vikt 142.04
Kvalitet ACS-reagens
Förlust vid tändning max. 0.5%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 2.68kg