Läs mer
Natriumsulfat, vattenfritt p., Chem Lab
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 888 °C |
| CAS | 7757-82-6 |
| Färg | Färglös |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 5 kg |
| Analysprocentintervall | > 99% |
| Molekylformel | Na2O4S |
| MDL-nummer | MFCD00003504 |
| InChI-nyckel | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Visa mer |